Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)imidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451090
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451090 5 g 5g
11441090 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451090 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25621.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10040-95-6 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10040-95-6
Formule moléculaire C10H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.203
Numéro MDL MFCD00060492
Clé InChI XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 82328
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényle)imidazole
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Point de fusion 64°C to 67°C
Point d’ébullition 120°C (0.1 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Synonyme 1-4-methoxyphenyl-1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl imidazole, n-4-methoxyphenyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-1h-imidazole, acmc-20ahwg, 4-imidazol-1-yl anisole, 4-imidazol-1-yl-anisole, 1-imidazolyl-4-methoxybenzene, 1h-imidazole,1-4-methoxyphenyl
Poids de la formule 174.2
Pourcentage de pureté 98%