Learn More
Chlorhydrate de 1-(4-méthoxyphényl)pipérazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine Hydrochloride |
| CAS | 84145-43-7 |
| Formule moléculaire | C11 H16 N2 O . Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-MeOPP HCl, MeOPP HCl, pMeOPP hydrochloride, Piperazine','1-(4-methoxyphenyl)-','hydrochloride (1:1), Piperazine','1-(4-methoxyphenyl)-','monohydrochloride (9CI), 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16N2O.ClH/c1-14-11-4-2-10(3-5-11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1ccc(cc1)N2CCNCC2 |
| Nom IUPAC | 1-(4-méthoxyphényl)pipérazine ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.72 |
| Poids de la formule | 228.1029 |