Learn More
1-(4-Méthyl-3-cyclohexén-1-yl)éthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone |
| CAS | 6090-09-1 |
| Formule moléculaire | C9 H14 O |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone, Ethanone','1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, Ketone','methyl 4-methyl-3-cyclohexen-1-yl (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone, (+-)-4-Acetyl-1-methylcyclohexene, 1-(4-Methylcyclohex-3-enyl)ethanone, 1-Methyl-4-acetyl-1-cyclohexene, 4-Acetyl-1 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H14O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3,9H,4-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C1CCC(=CC1)C |
| Nom IUPAC | 1-(4-méthylcyclohex-3-én-1-yl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 138.207 |
| Poids de la formule | 138.104 |