Learn More
1-(4-Méthylbenzoyl)pyrrolidine, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15442468
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15442468 250 mg 250mg
15432468 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15442468 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H56037.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 59746-40-6
Formule moléculaire C12H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 189.258
Numéro MDL MFCD00996306
Clé InChI QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone
CID PubChem 721203
Nom IUPAC (4-méthylphényl)-pyrrolidine-1-ylméthanone
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methylbenzoyl)pyrrolidine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.25
Pourcentage de pureté 97%