Learn More
1-(4-méthylphényl)-1H-pyrrole-2-carbaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10705293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10705293 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10705293 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04207DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
CAS 30186-38-0
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H11NO
Numéro MDL MFCD01567103
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-methylphenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-tolyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-p-tolyl-2-formylpyrrole, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 1-4-methylphenyl, acmc-20apac, 1-4-methylphenyl pyrrole-2-carboxaldehyde
Clé InChI LASYAEOJPVQNFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=C1C=O
Nom IUPAC 1-(4-methylphenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Poids moléculaire (g/mol) 185.23
CID PubChem 564322
Poids de la formule 185.23
Pourcentage de pureté 97%