Learn More
1-(4-méthylphényl)éthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496390 25 g 25g
11476390 1 g 1g
11486390 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20832.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 536-50-5 | C9H12O | 136.194 g/mol
1-(4-Methylphenyl)ethanol serves as a component of the essential oil from some plants in the ginger family. It is also used as a flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(4-méthylphényl)éthanol est un composant de l’huile essentielle de plantes de la famille du gingembre. Il sert également d’aromatisant.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les agents réducteurs puissants. Stocker dans un endroit frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 536-50-5
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00016860
Clé InChI JESIHYIJKKUWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-methylphenyl ethanol, 1-p-tolyl ethanol, bilagen, galinex, norbilan, tomobil, methyl-p-tolylcarbinol, p-tolylmethylcarbinol, 1-4-tolyl ethanol, 1-p-tolyl-1-ethanol
CID PubChem 10817
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)éthanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methylphenyl)ethanol
Densité 0.987
Point d’ébullition 218°C to 220°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.523
Quantité 25 g
Beilstein 1857562
Merck Index 14,3237
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 136.2
Pourcentage de pureté 97%