Learn More
1-(4-méthylphényl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10712073 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712073 5 g Flacon en verre 5g
10722073 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712073 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 370830050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 39593-08-3 | C11H16N2 | 176.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39593-08-3
Formule moléculaire C11H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.26
Numéro MDL MFCD00040737
Clé InChI ONEYFZXGNFNRJH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-methylphenyl piperazine, 1-p-tolyl piperazine, 1-p-tolyl-piperazine, 1-4-methylphenyl-piperazine, 1-4-methyl phenyl piperazine, 1-p-tolylpiperazine, acmc-1adtx, 4-methylphenyl piperazine, 4-4-methylphenyl piperazine, 1-4-methyl-phenyl-piperazine
CID PubChem 83113
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)pipérazine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Methylphenyl)piperazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 34°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 176.26
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Methylphenyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.