Learn More
1,4-naphthoquinone, 97+ % (poids sec), jusqu’à 5 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474383
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11474383 2500 g 2500g
11454383 100 g 100g
11464383 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474383 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10958.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 130-15-4 | C10H6O2 | 158.156 g/mol
1,4-Naphthoquinone is used as a strong dienophile in Diels-Alder reaction. It is also used as a precursor to anthroquinone and 5-nitro-1,4-naphthalenedione, which finds application in the preparation of aminoanthroquinone and is also used as a dye precursor. It is a basic component of Vitamin K.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-naphtoquinone est utilisé comme diénophile puissant dans la réaction de Diels-Alder. Il est également utilisé comme précurseur de l’anthroquinone et le 5-nitro-1,4-naphtalènedione, qui trouve son application dans la préparation de l’aminoanthroquinone et qui est également utilisé comme précurseur de colorant. C’est un composant de base de la vitamine K.
Solubilité
Soluble dans les solvants d’hydroxyde alcalin, peu soluble dans l’éther de pétrole et l’eau. Librement soluble dans le dioxyde de carbone, l’acide acétique, le benzène et le chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-15-4
Formule moléculaire C10H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.156
Numéro MDL MFCD00001676
Clé InChI FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
CID PubChem 8530
ChEBI CHEBI:27418
Nom IUPAC Naphtalén-1,4-dione
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Naphthoquinone
Point de fusion 120°C to 124°C
Densité 1.42
Point d’éclair 142°C (288°F)
Odeur Irritating
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 878524
Merck Index 14,6395
Informations sur la solubilité Soluble in alkali hydroxide solvents,sparingly soluble in petroleum ether and water. Freely soluble in carbondioxide,acetic acid,benzene and choloroform.
Poids de la formule 158.15
Pourcentage de pureté ≥97%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient jusqu’à 5 % d’eau