Learn More
1,4-Naphtoquinone, 99 %, contient jusqu'à 6 % d'eau
Code produit 10418920 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10418920 100 g Flacon en plastique 100g
10255500 500 g Flacon en plastique 500g
10115833 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10418920 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166711000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 130-15-4 | C₁₀H₆O₂| 158,16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-15-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire C10H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Numéro MDL MFCD00001676
Clé InChI FRASJONUBLZVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-naphthoquinone, 1,4-naphthalenedione, p-naphthoquinone, naphthoquinone, alpha-naphthoquinone, 1,4-naphthylquinone, usaf cy-10, 1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 1,4-dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-naftochinon
CID PubChem 8530
ChEBI CHEBI:27418
Nom IUPAC naphtalène-1,4-dione
SMILES C1=CC=C2C(=O)C=CC(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Naphthoquinone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 128.5°C
Couleur Kaki
Point d’éclair 141°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 07, 724
Fieser 01,714
Merck Index 15, 6480
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,freely soluble in hot alcohol,ether,benzene,,chloroform,carbon bisulfide and acetic acid
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Naphthoquinone, contains up to 6% moisture
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement