Learn More
1,4-Naphtoquinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Naphthoquinone |
| CAS | 130-15-4 |
| Formule moléculaire | C10 H6 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1,4-Naphthalenedione, 1,4-Naphthoquinone (8CI), 1,4-Dihydro-1,4-diketonaphthalene, 1,4-Naphthylquinone, NSC 113960, NSC 9583, Quino Power NQ, Quino Power NQI, p-Naphthoquinone, α-Naphthoquinone |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | naphtalène-1,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.15 |
| Poids de la formule | 158.0368 |