Learn More
1-(4-Nitrophényl)éthanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Nitrophenyl)ethanol |
| CAS | 6531-13-1 |
| Formule moléculaire | C8H9NO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-6,10H,1H3 |
| SMILES | CC(O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-(4-nitrophényl)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.16 |
| Poids de la formule | 167.0582 |