Learn More
1-(4-Nitrophénylazo)-2-naphtol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11400458 25 g 25g
11410458 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24600.14
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6410-10-2 | C16H11N3O3 | 293.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6410-10-2
Formule moléculaire C16H11N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 293.28
Numéro MDL MFCD00003908
Clé InChI ACHQDMGGRZPFAW-VLGSPTGOSA-N
ChEBI CHEBI:7986
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Point de fusion 248°C to 252°C
Quantité 25 g
Beilstein 680469
Synonyme pentoxifylline, trental, oxpentifylline, pentoxifyllin, torental, pentoxyphylline, pentoxil, dimethyloxohexylxanthine, pentoxiphyllium, vazofirin
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1
Nom IUPAC 3,7-diméthyl-1-(5-oxohexyl)purine-2,6-dione
CID PubChem 4740
Poids de la formule 293.28