Learn More
1,4-Phénylènediacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353087 5 g 5g
11363087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13464.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-75-3 | C10H8N2 | 156.188 g/mol
1,4-Phenylenediacetonitrile, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Phénylènediacétonitrile, est utilisé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-75-3
Formule moléculaire C10H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 156.188
Numéro MDL MFCD00001923
Clé InChI FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-phenylenediacetonitrile, 1,4-benzenediacetonitrile, p-xylylene dicyanide, p-phenylenediacetonitrile, p-benzenediacetonitrile, 2,2'-1,4-phenylene diacetonitrile, p-bis cyanomethyl benzene, 1,4-bis cyanomethyl benzene, p-cyanomethyl benzyl cyanide, 2-4-cyanomethyl phenyl acetonitrile
CID PubChem 69327
Nom IUPAC 2-[4-(cyanométhyl)phényl]acétonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CC#N)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Phenylenediacetonitrile
Point de fusion 94°C to 98°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 1866157
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 156.19
Pourcentage de pureté 97%