Learn More
1,4-Phénylènediamine-15N2, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Phenylenediamine-13N2 |
| CAS | 119516-82-4 |
| Formule moléculaire | C6H815N2 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 1,4-Benzenedi(amine-15N), 1,4-Benzenediamine-15N2 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i7+1,8+1 |
| SMILES | [15NH2]c1ccc([15NH2])cc1 |
| Nom IUPAC | benzène-1,4-di(15N)amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 110.12794 |
| Poids de la formule | 110.0628 |