Learn More
1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid Disodium Salt, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Piperazinediethanesulfonic Acid Disodium Salt |
| CAS | 76836-02-7 |
| Formule moléculaire | C8H16N2Na2O6S2 |
| Numéro MDL | MFCD00064349 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | S(=O)(=O)([O-])CCN1CCN(CC1)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 346.33 |
| Pourcentage de pureté | 98% |