Learn More
Chlorhydrate 1-(4-pipéridyle)-1H-1,2,3benzotriazole, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10407242
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10407242 1 g Flacon en verre ambré 1g
10151122 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10407242 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM10095DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 79098-80-9
Formule moléculaire C11H15ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 238.719
Numéro MDL MFCD00831110
Clé InChI SIZIQJKLJZWLLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-piperidyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-ylbenzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1h-benzotriazole hydrochloride, 1-piperidin-4-yl-1,2,3-benzotriazole hydrochloride, c11h14n4.hcl, 4-piperidylbenzotriazole, chloride, 4-benzotriazol-1-yl-piperidine hcl salt, 4-benzotriazol-1-ylpiperidine hydrochloride, 1-4-piperidinyl benzotriazole hydrochloride
CID PubChem 2779380
Nom IUPAC 1-pipéridine-4-ylbenzotriazole ; Chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1N2C3=CC=CC=C3N=N2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Piperidyl)-1H-1, 2, 3-benzotriazole hydrochloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.72
Pourcentage de pureté 90%