Learn More
1-(4-pyridyle)pipérazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348686
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348686 25 g 25g
11328686 1 g 1g
11338686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348686 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19396.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals. It is also used to produce 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-piperazine with 1-(chloromethyl)-4-vinylbenzene by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-(4-pyridyl)pipérazine est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et agrochimiques. Il est également utilisé pour produire de la 1-pyridine-4-yl-4-(4-vinyl-benzyl)-pipérazine avec du 1-(chlorométhyl)-4-vinylbenzène par chauffage.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Stocker sous un gaz inerte. Il est sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1008-91-9
Formule moléculaire C9H13N3
Poids moléculaire (g/mol) 163.224
Numéro MDL MFCD00040745
Clé InChI OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
CID PubChem 70517
Nom IUPAC 1-pyridine-4-ylpipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Pyridyl)piperazine
Point de fusion 136°C to 141°C
Point d’ébullition 195°C to 200°C (0.3 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 609705
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 163.22
Pourcentage de pureté 97%