Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Pyridyl)piperazine |
| CAS | 1008-91-9 |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C9H13N3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl |
| Clé InChI | OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2 |
| Nom IUPAC | 1-pyridin-4-ylpiperazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.224 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-(4-Pyridyl)piperazine
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.