Learn More
1-(4-Pyridyl)pipérazine, TRC
Code produit 30420964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420964 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP840640100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Pyridyl)piperazine
CAS 1008-91-9
Formule moléculaire C9H13N3
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H13N3/c1-3-10-4-2-9(1)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
SMILES N1(C2=CC=NC=C2)CCNCC1
Nom IUPAC 1-pyridin-4-ylpipérazine
Poids moléculaire (g/mol) 163.22
Poids de la formule 163.1109