Learn More
1-[4-(tert-butyl)phényl]éthan-1-one, 97 %, Maybridge
Code produit 10138372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10138372 1 g 1g
10279103 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10138372 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09870DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 943-27-1
Formule moléculaire C12H16O
Poids moléculaire (g/mol) 176.259
Clé InChI UYFJYGWNYQCHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butylphenyl ethanone, 4-tert-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl phenyl ethanone, p-tert-butylacetophenone, ethanone, 1-4-1,1-dimethylethyl phenyl, acetophenone, 4'-tert-butyl, 1-4-tert-butyl phenyl ethan-1-one, p-t-butylacetophenone, 1-4-tert-butyl-phenyl-ethanone
CID PubChem 13669
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(tert-Butyl)phenyl]ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 176.26