Learn More
1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone, TRC
Code produit 30137999
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30137999 5 g 5g
30138136 1 g 1g
30005763 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137999 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6909305G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43076-61-5
Formule moléculaire C14H19ClO
Poids moléculaire (g/mol) 238.75
Synonyme 4-Chloro-1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-butanone, 4’-tert-Butyl-4-chlorobutyrophenone, p-tert-Butyl-ω-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4’-tert-butylbutyrophenone
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphenyl)-4-chloro-butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
Poids de la formule 238.1124