Learn More
1-(4-tert-Butylphényl)-4-chloro-1-butanone, TRC
Code produit 30138136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138136 1 g 1g
30137999 5 g 5g
30005763 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138136 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6909301G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 43076-61-5
Formule moléculaire C14H19ClO
Poids moléculaire (g/mol) 238.75
Synonyme 4-Chloro-1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-butanone, 4’-tert-Butyl-4-chlorobutyrophenone, p-tert-Butyl-ω-chlorobutyrophenone, 4-Chloro-4’-tert-butylbutyrophenone
Nom IUPAC 1-(4-tert-butylphényl)-4-chloro-butan-1-one
SMILES CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCCl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(4-tert-Butylphenyl)-4-chloro-1-butanone
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H19ClO/c1-14(2,3)12-8-6-11(7-9-12)13(16)5-4-10-15/h6-9H,4-5,10H2,1-3H3
Poids de la formule 238.1124