Learn More
1-(4-(trifluorométhoxy)phényl)-2-thiourée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| CAS | 142229-74-1 |
| Formule moléculaire | C8 H7 F3 N2 O S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, Thiourea','[4-(trifluoromethoxy)phenyl]- (9CI), N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7F3N2OS/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)13-7(12)15/h1-4H,(H3,12,13,15) |
| SMILES | NC(=S)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nom IUPAC | [4-(trifluorométhoxy)phényl]thiourée |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.21 |
| Poids de la formule | 236.0231 |