Learn More
1-(4-Trifluorométhyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-chlorure de sulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498455 250 mg 250mg
15488455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498455 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33424.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1215564-15-0 | C8H4ClF3N4O2S | 312.651 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1215564-15-0
Formule moléculaire C8H4ClF3N4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 312.651
Numéro MDL MFCD11505058
Clé InChI SADUDBJMXGGXDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulfonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl-1h-pyrazole-4-sulphonyl chloride, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazole-4-sulfonyl chloride, chloro 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl pyrazol-4-yl sulfone
CID PubChem 51063957
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhyle)pyrimidine-2-yl]pyrazole-4-chlorure de sulfonyle
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)N2C=C(C=N2)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Trifluoromethyl-2-pyrimidinyl)-1H-pyrazole-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 97°C to 99°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 312.66
Pourcentage de pureté 95%