Learn More
Acide 1-[4-(trifluorométhyl)-2-pyrimidinyl]-4-pipéridinecarboxylique, ≥97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10640725
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10640725 1 g Flacon en verre ambré 1g
10452273 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10640725 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. AW01250DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 465514-39-0
Formule moléculaire C11H12F3N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 275.23
Numéro MDL MFCD02091615
Clé InChI QYAIISDWPUEPHG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-2-pyrimidinyl-4-piperidine carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl pyrimid-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-4-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl-4-piperidinecarboxylic acid
CID PubChem 2777798
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhyle)pyrimidine-2-yl]pipéridine-4-acide carboxylique
SMILES OC(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC(=N1)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-[4-(Trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinecarboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.23
Pourcentage de pureté 97%