Learn More
1-[4-(Trifluorométhyl)phényl]éthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313816
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313816 5 g 5g
11303816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313816 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16878.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 1737-26-4 | C9H9F3O | 190.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1737-26-4
Formule moléculaire C9H9F3O
Poids moléculaire (g/mol) 190.165
Numéro MDL MFCD00039618
Clé InChI YMXIDIAEXNLCFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanol, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-ol, a-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol, alpha-methyl-4-trifluoromethyl benzyl alcohol, acmc-1boxb, 1-4-trifluoromethylphenyl-ethanol, 1-4-trifluoromethyl-phenyl-ethanol, alpha-methyl-4 trifluoromethyl benzyl alcohol
CID PubChem 137186
Nom IUPAC 1-[4-(trifluorométhyl) phényl] éthanol
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Densité 1.237
Point d’ébullition 62°C to 63°C (0.5 mmHg)
Point d’éclair 98°C (208°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 5 g
Beilstein 2257808
Poids de la formule 190.17
Pourcentage de pureté 97%