Learn More
1-(4-Trifluorométhylphényl)pentane-1-one, TRC
Code produit 30451783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451783 250 mg 250mg
30455553 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30451783 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT791420250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42916-66-5
Formule moléculaire C12H13F3O
Poids moléculaire (g/mol) 230.23
Synonyme 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone, p-(Trifluoromethyl)valerophenone, 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Nom IUPAC 1-(4-(trifluorométhyl)phényl)pentane-1-one
SMILES O=C(CCCC)C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3
Poids de la formule 230.09