Learn More
1-(4-Trifluorométhylphényl)pentane-1-one, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Trifluoromethylphenyl)pentan-1-one |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H13F3O/c1-2-3-4-11(16)9-5-7-10(8-6-9)12(13,14)15/h5-8H,2-4H2,1H3 |
| Poids de la formule | 230.09 |