Learn More
Gilac™ Vanne à quart de tour pour conteneurs à double paroi de 310 L et 500 L
Code produit 17938861
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Contenedores de doble pared de 310 L y 500 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17938861 Contenedores de doble pared de 310 L y 500 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17938861 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G119441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.99€
    139.03€ / 1 pièces
    Économisez 68.96€
    33% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
La vanne à quart de tour pour conteneurs à double paroi de 310 L et 500 L assure un drainage à haute vitesse.
  • Vanne à quart de tour pour conteneurs à double paroi de 310 L ou 500 L.
  • Valve assurant un drainage à haute vitesse.
  • Matériau en contact avec les aliments.
  • Un tuyau de drainage peut être installé.
Spécification
Type Robinet
À utiliser avec (équipement) Contenedores de doble pared de 310 L y 500 L