Learn More
1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-Échinocandine B Chlorhydrate, TRC
Code produit 30386599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386599 100 mg
30383757 50 mg
30375627 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386599 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE325645100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1029890-89-8
Formule moléculaire C34H51N7O15 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 834.3
Synonyme Anidulafungin Nucleus
SMILES Cl.C[C@@H](O)[C@@H]1NC(=O)C(NC(=O)[C@@H]2C[C@@H](O)CN2C(=O)C(NC(=O)[C@@H](N)C[C@@H](O)[C@@H](O)NC(=O)[C@@H]3[C@@H](O)[C@@H](C)CN3C1=O)[C@@H](C)O)[C@H](O)[C@@H](O)c4ccc(O)cc4
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-[(4R,5R)-4,5-Dihydroxy-L-ornithine]-Echinocandin B Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C34H51N7O15.ClH/c1-12-10-41-24(25(12)47)32(54)39-30(52)20(46)9-18(35)28(50)36-21(13(2)42)33(55)40-11-17(45)8-19(40)29(51)38-23(31(53)37-22(14(3)43)34(41)56)27(49)26(48)15-4-6-16(44)7-5-15;/h4-7,12-14,17-27,30,42-49,52H,8-11,35H2,1-3H3,(H,36,50)(H,37,53)(H,38,51)(H,39,54);1H/t12-,13+,14+,17+,18-,19-,20+,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,30+;/m0./s1
Poids de la formule 833.321