Learn More
1-(5,5,8,8-Tétraméthyl-5,6,7,8-tétrahydronaphthalèn-2-yl)éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11316965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316965 25 g 25g
10793833 1 g 1g
10213622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11316965 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00212EB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 17610-21-8
Formule moléculaire C16H22O
Poids moléculaire (g/mol) 230.351
Clé InChI IHUSZOMIBSDQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 1,1,4,4-tetramethyl-6-acetyltetralin, 1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-2-yl-ethanone, 6-acetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-acetyl-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 6-acetyl-1,1,4,4-tetramethyltetralin, 6-acetyl-1,1,4,4-tetra-methyl-tetralin, 1,1,4,4-tetramethyl-1,2,3,4-tetrahydro-6-acetylnaphthalene
CID PubChem 2747562
Nom IUPAC 1-(5,5,8,8-tétraméthyle-6,7-dihydronaphthalène-2-yle)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 230.35
Pourcentage de pureté 95%