Learn More
1,5,5-triméthylhydantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421227 5 g 5g
11431227 25 g 25g
11441227 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421227 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24188.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 6851-81-6 | C6H10N2O2 | 142.158 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6851-81-6
Formule moléculaire C6H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.158
Numéro MDL MFCD00040439
Clé InChI ZNYIPTYJBRGSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5,5-trimethylhydantoin, 3,4,4-trimethyl-2,5-dioxoimidazolidine, 1,5,5-trimethyl-imidazolidine-2,4-dione, 1,5,5-trimethyl-1,3-diazolidine-2,4-dione, hydantoin, 1,5,5-trimethyl, 2,4-imidazolidinedione, 1,5,5-trimethyl, 1,5,5 trimethylhydantoin, acmc-209o3u, 1,5,5-trimethyl-hydantoin, 1,5,5-trimethyl hydantoin
CID PubChem 81295
Nom IUPAC 1,5,5-triméthylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C(=O)NC(=O)N1C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5,5-Trimethylhydantoin
Point de fusion 161°C to 164°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 98%