Learn More
1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone |
| CAS | 774-55-0 |
| Formule moléculaire | C12H14O |
| Numéro MDL | MFCD00019710 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | CC(C1=CC=C2CCCCC2=C1)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.24 |
| Pourcentage de pureté | 98% |