Learn More
1,5,9-décatriène, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11325289
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11325289 25 mL 25mL
11315289 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325289 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19822.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13393-64-1
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00055625
Clé InChI GMGYODAMPOELNZ-MDZDMXLPSA-N
Synonyme 1,5,9-decatriene, 5e-deca-1,5,9-triene, 1,5,9-decatriene, mixture of cis and trans, e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene, 5e-1,5,9-decatriene #, 1,5,9-decatriene, cis + trans
CID PubChem 5362636
Nom IUPAC (5E)-déca-1,5,9-triène
SMILES C=CCC\C=C\CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5,9-Decatriene
Note relative au nom cis + trans
Densité 0.765
Point d’ébullition 54°C to 55°C (14 mmHg)
Point d’éclair 46°C (115°F)
Indice de réfraction 1.448
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 136.24
Pourcentage de pureté 97%