Learn More
1,5-Anhydro-D-glucitol, TRC
Code produit 30137518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137518 250 mg 250mg
30136441 500 mg 500mg
30012068 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137518 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA648000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-58-5
Formule moléculaire C6 H12 O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Synonyme D-Glucitol, 1,5-anhydro-, D-Glucose, 1-deoxy- (7CI), Glucitol, 1,5-anhydro-, D- (8CI), Polygalitol (6CI), 1,5-Anhydro-D-glucitol, 1,5-Anhydro-D-sorbitol, 1,5-Anhydroglucitol, 1,5-Anhydrosorbitol, 1,5-Sorbitan, 1-Deoxy-D-glucopyranose, 1-Deoxy-D-glucose, Aceritol, (2R,3S,4R,5S)-3,4,5-Trihydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydropyran
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Anhydro-D-glucitol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1
Poids de la formule 164.0685
Pourcentage de pureté >95%