Learn More
1,5-anhydro-D-sorbitol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15559503 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15559503 250 mg 250mg
15549503 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15559503 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 459912500
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 154-58-5 | C6H12O5 | 164.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-58-5
Formule moléculaire C6H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Clé InChI MPCAJMNYNOGXPB-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 1,5-anhydro-d-glucitol, 1,5-anhydroglucitol, 1,5-anhydrosorbitol, 1,5-anhydro-d-sorbitol, 1-deoxy-d-glucopyranose, aceritol, 1-deoxy-d-glucose, d-glucitol, 1,5-anhydro, unii-54bb3b7xmz, glucitol, 1,5-anhydro
CID PubChem 64960
ChEBI CHEBI:16070
Nom IUPAC (2R,3S,4R,5S)-2-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Anhydro-D-sorbitol
Point de fusion 141.0°C to 144.0°C
Spectre IR Authentique
Quantité 250 mg
Poids de la formule 164.16
Pourcentage de pureté 97%