Learn More
1-(5-Bromo-2-hydroxyphényl)éthanone, TRC
Code produit 30344476
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30344476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30344476 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6962431G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 1450-75-5
Formule moléculaire C8 H7 Br O2
Quantité 1 g
Synonyme Acetophenone, 5'-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-4-bromophenol, 2'-Hydroxy-5'-bromoacetophenone, 3-Bromo-6-hydroxyphenyl methyl ketone, 5-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-o-hydroxyacetophenone, NSC 46621
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
Nom IUPAC 1-(5-bro-2-hydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 215.044
Poids de la formule 213.963