Learn More
1-(5-Bromo-2-hydroxyphényl)éthanone, TRC
Product Code. 30339951
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30339951 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30339951 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB696243500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 1450-75-5
Formule moléculaire C8 H7 Br O2
Quantité 500 mg
Synonyme Acetophenone, 5'-bromo-2'-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetyl-4-bromophenol, 2'-Hydroxy-5'-bromoacetophenone, 3-Bromo-6-hydroxyphenyl methyl ketone, 5-Bromo-2-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone, 5'-Bromo-o-hydroxyacetophenone, NSC 46621
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(Br)ccc1O
Nom IUPAC 1-(5-bro-2-hydroxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 215.044
Poids de la formule 213.963