Learn More
1-(5-Chloro-2-pyridyl)pipérazine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464900
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464900 1 g 1g
11454900 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464900 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50862.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 87394-65-8 | C9H12ClN3 | 197.666 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87394-65-8
Formule moléculaire C9H12ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 197.666
Numéro MDL MFCD04115049
Clé InChI ZTLOZFLZBKZABP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-5-chloropyridin-2-yl piperazine, 1-5-chloro-2-pyridyl piperazine, 1-5-chloro-pyridin-2-yl-piperazine, 5-chloro-2-piperazin-1-yl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl piperazine, acmc-20ap9z, 2-piperazino 5-chloro pyridine, 5-chloro-2-pyridyl piperazine, 5-chloro-2-1-piperazinyl pyridine, 1-5-chloro-2-pyridinyl-piperazine
CID PubChem 3805301
Nom IUPAC 1-(5-chloropyridine-2-yl)pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)C2=NC=C(C=C2)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.67
Pourcentage de pureté 99%