Learn More
1,5-Cyclooctadiène, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793141 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793141 250 mL Flacon en verre 250mL
10627251 1 L Flacon en verre 1L
10013163 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10793141 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 297122500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.40€
    34.65€ / 250mL
    Économisez 6.75€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 111-78-4 | C8H12 | 108.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-78-4
Formule moléculaire C8H12
Poids moléculaire (g/mol) 108.18
Numéro MDL MFCD00001752
Clé InChI VYXHVRARDIDEHS-QGTKBVGQSA-N
Synonyme 1,5-cyclooctadiene, cycloocta-1,5-diene, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cyclooctadiene z,z, 1z,5z-cyclooctadiene, z,z-cycloocta-1,5-diene, 1-cis,5-cis-cyclooctadiene, unii-1e1vvd385z, cis,cis-cycloocta-1,5-diene, 1,5-cod
CID PubChem 10937607
SMILES C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Cyclooctadiene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -69.5°C
Couleur Incolore
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 151°C (101.3 kPa)
Point d’éclair 38°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4920 to 1.4940
Quantité 250 mL
Beilstein 05, 116
Merck Index 15, 2730
Gravité spécifique 0.88
Informations sur la solubilité Solubility in water: 780mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and carbon tetrachloride
Nom IUPAC (5Z)-cycloocta-1,5-diène
Stabilisateur 50 to 150ppm t-butylcatechol
Viscosité 1.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,5-Cyclooctadiene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.