Learn More
Hexafluorophosphate de (1,5-cyclooctadiène)bis(méthyldiphénylphosphine)iridium(I), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10056172 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10056172 1 g Flacon en verre 1g
10756753 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10056172 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 377940010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
(1, 5-cyclooctadiène)bis(méthyldiphénylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, 97 %, C34H38IRP2.F6P, numéro CAS 38465-86-0
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38465-86-0
Formule moléculaire C34H38F6IrP3
Poids moléculaire (g/mol) 845.81
Numéro MDL MFCD00064800
Clé InChI LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Synonyme 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
CID PubChem 5702663
Nom IUPAC iridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene hexafluoro-λ⁵-phosphanuide bis(methyldiphenylphosphane)
SMILES [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau (1, 5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 224.0°C
Couleur Rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 845.81
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.