Learn More
(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I) 2,4-pentanédionate, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15457545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15457545 250 mg 250mg
11322039 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15457545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26083.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12245-39-5 | C13H19O2Rh | 310.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12245-39-5
Formule moléculaire C13H19O2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 310.20
Numéro MDL MFCD00075046
Clé InChI TVGPAHONTUMCNP-DWVXZKBMSA-M
Synonyme acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium i, rh acac cod, acetylacetonate 1,5-cyclooctadiene rhodium, acetylacetonato 1,5-cyclooctadiene rhodium, rhodium 1,5-cyclooctadiene-2,4-pentanedionate, acetylacetonato eta-cycloocta-1,5-diene rhodium i, 3z-4-rhodiooxy pent-3-en-2-one; 1,5-cyclooctadiene, z,z
CID PubChem 10935795
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-di_ne;(Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ;rhodium
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau (1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 310.19