Learn More
1,5-Cyclooctadiène, TRC
Code produit 30360560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30360560 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360560 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98451510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Cyclooctadiene
CAS 111-78-4
Formule moléculaire C8H12
Quantité 10 g
Synonyme 1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD
Formule InChI InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2
SMILES C1CC=CCCC=C1
Nom IUPAC cycloocta-1,5-diène
Poids moléculaire (g/mol) 108.18
Poids de la formule 108.0939