Learn More
1,5-Cyclooctadiène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Cyclooctadiene |
| CAS | 111-78-4 |
| Formule moléculaire | C8H12 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 1,5-COD, cis-1,5-Cyclooctadiene, COD |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2,7-8H,3-6H2 |
| SMILES | C1CC=CCCC=C1 |
| Nom IUPAC | cycloocta-1,5-diène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 108.18 |
| Poids de la formule | 108.0939 |