Learn More
Hexafluorophosphate de 1,5-Cyclooctadiènebis(méthyldiphénylphosphine)iridium(I), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383477 0.5 g 0.50g
11373477 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 018809.02
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Hydrogénation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38465-86-0
Formule moléculaire C34H38F6IrP3
Poids moléculaire (g/mol) 845.81
Numéro MDL MFCD00064800
Clé InChI LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Synonyme 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
CID PubChem 5702663
Nom IUPAC iridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene hexafluoro-λ⁵-phosphanuide bis(methyldiphenylphosphane)
SMILES [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Point de fusion 224°C (decomposition)
Quantité 0.5 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone; Insoluble in water.
Poids de la formule 845.79
Forme physique Cristalline