Learn More
1,5-di-O-acétyl-2,3-isopropylidène-D-ribose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,5-Di-O-acetyl-2,3-isopropylidene-D-ribose |
| CAS | 141979-56-8 |
| Formule moléculaire | C12 H18 O7 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H18O7/c1-6(13)15-5-8-9-10(19-12(3,4)18-9)11(17-8)16-7(2)14/h8-11H,5H2,1-4H3/t8-,9-,10-,11?/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H]2OC(C)(C)O[C@H]12 |
| Nom IUPAC | [(3aR,6R,6aR)-4-acétyloxy-2,2-diméthyl-3a,4,6,6a-tétrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 274.27 |
| Poids de la formule | 274.1053 |