Learn More
1,5-Diaminoanthraquinone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453108 25 g 25g
11463108 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453108 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18840.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 129-44-2 | C14H10N2O2 | 238.246 g/mol
1,5-Diaminoanthraquinone (DAAQ) may be used in the preparation of vertical nanowire arrays. It may be used in the synthesis of poly(1,5-diaminoanthraquinone) (PDAA) particles, via chemically oxidative polymerization of DAAQ.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,5-diaminoanthraquinone (DAAQ) peut être utilisé dans la préparation de réseaux de nanofils verticaux. Il peut être utilisé dans la synthèse de particules poly(1,5-diaminoanthraquinone) (pdaA) par polymérisation chimiquement oxydative de DAAQ.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-44-2
Formule moléculaire C14H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.246
Numéro MDL MFCD00001226
Clé InChI VWBVCOPVKXNMMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diaminoanthraquinone, smoke red f, 1,5-diaminoanthrachinon, c.i. disperse red ii, 1,5-anthraquinonyldiamine, 9,10-anthracenedione, 1,5-diamino, 1,5-diamino-9,10-anthraquinone, 1,5-daa, 1,5-daa russian, unii-3zxx3hk358
CID PubChem 8513
Nom IUPAC 1,5-diaminoanthracène-9,10-dione
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diaminoanthraquinone
Point de fusion ∼320°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 238.25
Pourcentage de pureté 97%