Learn More
1,5-diaminonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421317
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11421317 5 g 5g
11431317 25 g 25g
11441317 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24262.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2243-62-1 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
t is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. The reducing properties of 1,5-diaminonaphthalene (1,5-DAN) as a MALDI matrix ( matrix-assisted laser desorption ionization) to amino acid sequencing and disulfide bond mapping of human urotensin II possessing one disulfide bond, and human guanylin possessing two disulfide bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une matière première importante et d’un intermédiaire utilisé en synthèse organique, dans les produits pharmaceutiques, en agrochimie et dans les colorants. Les propriétés réductrices du 1,5-diaminonaphtalène (1,5-DAN) comme matrice MALDI (désorption-ionisation laser assistée par matrice) pour le séquençage des acides aminés et la cartographie des liaisons disulfures de l’urotensine II humaine possédant une liaison disulfure et de la guanyline humaine possédant deux liaisons disulfure.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (0,3 g/L)
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-62-1
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.204
Numéro MDL MFCD00004029
Clé InChI KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
CID PubChem 16720
ChEBI CHEBI:53003
Nom IUPAC naphthalène-1,5-diamine
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diaminonaphthalene
Point de fusion 189°C to 192°C
Point d’ébullition 200°C to 210°C (5 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 907947
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%