Learn More
1,5-diaminonaphtalène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10704991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10704991 100 g Flacon en verre 100g
10445993 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112291000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2243-62-1 | C10H10N2 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-62-1
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00004029
Clé InChI KQSABULTKYLFEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,5-diaminonaphthalene, 1,5-naphthalenediamine, 1,5-naphthylenediamine, 1,5-napthalenediamine, unii-13pd3j52lk, ccris 422, 1,5-diamino naphthalene, 1,5-diaminonaphtalene, dsstox_cid_916, acmc-1crp7
CID PubChem 16720
ChEBI CHEBI:53003
Nom IUPAC naphthalène-1,5-diamine
SMILES C1=CC2=C(C=CC=C2N)C(=C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 5-Diaminonaphthalene
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 187°C to 190°C
Couleur Marron à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C10H6(NH2)2
Quantité 100 g
Beilstein 13, 203
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: sparingly soluble in cold water,soluble in alcohol
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre