Learn More
1,5-Diaminonaphthalene, TRC
Code produit 17973485
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17973485 1 g 1g
17932885 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17973485 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4164151G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2243-62-1
Formule moléculaire C10H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Synonyme 1,5-Naphthalenediamine, 1,5-DAN, 1,5-Diaminonaphthalene, 1,5-Naphthylenediamine, NSC 401110
Nom IUPAC naphthalene-1,5-diamine
SMILES Nc1cccc2c(N)cccc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,5-Diaminonaphthalene
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2/c11-9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)12/h1-6H,11-12H2
Poids de la formule 158.0844